Stampa…
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanenitrile
PC8987-1G PC8987-250MG
APOSPC8987-1GEA 355 EUR
APOSPC8987-1G APOSPC8987-250MG
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile 95%
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
Formula: C₁₀H₈F₃N
Peso molecolare: 199,18 g/mol
Punto di ebollizione: 86 °C/0,3mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973009
CAS Number: 95096-06-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III