4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₃F₃IN Punto di fusione: 24…26 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08234939 CAS Number: 590371-73-6 |