Stampa…
2-(4-Bromophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8979-1G PC8979-5G
APOSPC8979-1GEA 39.4 EUR
APOSPC8979-1G APOSPC8979-5G
2-(4-Bromophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-(4-Bromophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₁₁H₆BrF₃N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235249
CAS Number: 914636-83-2