Trimethylsilyl trifluoroacetate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Reagent for ring opening of cyclopropyl ketones.
Formula:
C₅H₉F₃O₂Si Punto di ebollizione: 88…90 °C Densità: 1,078 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 13 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000413 CAS Number: 400-53-3 UN: 2924 ADR: 3+8,II |