Stampa…
Octafluoroadiponitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Perfluorohexane-1,6-dinitrile
PC8976-1G PC8976-5G PC8976-10G
APOSPC8976-1GEA 132 EUR
APOSPC8976-1G APOSPC8976-5G APOSPC8976-10G
Octafluoroadiponitrile 97%
Octafluoroadiponitrile
Formula: C₆F₈N₂
Peso molecolare: 252,07 g/mol
Punto di ebollizione: 61…63 °C
Densità: 1,4304 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155894
CAS Number: 376-53-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III