Stampa…
Acido 2,3,5,6-tetrafluorobenzoico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8975-25G PC8975-5G
APOSPC8975-25GEA 36.4 EUR
APOSPC8975-25G APOSPC8975-5G
Acido 2,3,5,6-tetrafluorobenzoico
Acido 2,3,5,6-tetrafluorobenzoico
Formula: C₇H₂F₄O₂
Punto di fusione: 148…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002408
CAS Number: 652-18-6
EINECS: 435-890-3