Stampa…
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
PC8970-1G PC8970-5G
APOSPC8970-1GEA 58.2 EUR
APOSPC8970-1G APOSPC8970-5G
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 96%
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Peso molecolare: 191,11 g/mol
Punto di fusione: 217…223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774132
CAS Number: 131747-41-6