Stampa…
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid, 6-(Trifluoromethyl)picolinic acid, 2-(Trifluoromethyl)-6-pyridinecarboxylic acid, 6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
PC8969-1G PC8969-250MG PC8969-5G PC8969-25G
APOSPC8969-1GEA 14.7 EUR
APOSPC8969-1G APOSPC8969-250MG APOSPC8969-5G APOSPC8969-25G
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid 98%
6-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Peso molecolare: 191,11 g/mol
Punto di fusione: 154…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02180819
CAS Number: 131747-42-7