Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8968-10G PC8968-1G PC8968-5G
APOSPC8968-10GEA 95.7 EUR
APOSPC8968-10G APOSPC8968-1G APOSPC8968-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
Punto di fusione: 185…186 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862019
CAS Number: 505084-58-2