Stampa…
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8967-1G PC8967-50MG PC8967-500MG
APOSPC8967-1GEA 186 EUR
APOSPC8967-1G APOSPC8967-50MG APOSPC8967-500MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
Peso molecolare: 225,5500 g/mol
Punto di fusione: 109…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235206
CAS Number: 796090-24-9