4-(Trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄F₃NO₂ Punto di fusione: 157…162 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07438043 CAS Number: 588702-62-9 |