Stampa…
4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8961-1G PC8961-250MG PC8961-5G
APOSPC8961-1GEA 102 EUR
APOSPC8961-1G APOSPC8961-250MG APOSPC8961-5G
4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
4-Fluoro-2,6-dimethylbenzoic acid
Formula: C₉H₉FO₂
Punto di fusione: 144…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06208279
CAS Number: 16633-50-4