Stampa…
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)-1-methylethylamine, alpha, alpha-Dimethyl-4-fluorobenzylamine
PC8957-1G PC8957-10G PC8957-5G
APOSPC8957-1GEA 105 EUR
APOSPC8957-1G APOSPC8957-10G APOSPC8957-5G
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Formula: C₉H₁₂FN
Peso molecolare: 153,2 g/mol
Punto di ebollizione: 40 °C/5,25mmHg
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07777176
CAS Number: 17797-10-3
UN: 3259
ADR: 8,III