Stampa…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8954-1G PC8954-250MG
APOSPC8954-1GEA 522 EUR
APOSPC8954-1G APOSPC8954-250MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formula: C₇H₂Cl₂F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056286
CAS Number: 914636-56-9