Stampa…
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8952-1G PC8952-5G PC8952-10G
APOSPC8952-1GEA 87.3 EUR
APOSPC8952-1G APOSPC8952-5G APOSPC8952-10G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 97%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄F₂O₂
Punto di fusione: 140…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235194
CAS Number: 676500-39-3