3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄F₂O₂ Punto di fusione: 119…125 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06797917 CAS Number: 118276-06-5 |