4-Difluoromethoxy-3-hydroxybenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzaldehyde
PC8950-25G
PC8950-5G
APOSPC8950-25GEA
173
EUR
APOSPC8950-25G
APOSPC8950-5G
4-Difluoromethoxy-3-hydroxybenzaldehyde 97%
4-Difluoromethoxy-3-hydroxybenzaldehyde
Formula:
C₈H₆F₂O₃ Peso molecolare: 188,1283 g/mol Punto di fusione: 83…85 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04406687 CAS Number: 151103-08-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...