Stampa…
3-Fluoroazetidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoroazetidine HCl
PC8943-1G PC8943-500MG
APOSPC8943-1GEA 24.8 EUR
APOSPC8943-1G APOSPC8943-500MG
3-Fluoroazetidine hydrochloride 97%
3-Fluoroazetidine hydrochloride
Formula: C3H7ClFN
Peso molecolare: 111.55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663715
CAS Number: 617718-46-4