Stampa…
3-Fluoro-5-hydroxypyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-5-pyridinol, 5-Fluoropyridin-3-ol
PC8941-1G PC8941-5G PC8941-250MG
APOSPC8941-1GEA 39.4 EUR
APOSPC8941-1G APOSPC8941-5G APOSPC8941-250MG
3-Fluoro-5-hydroxypyridine 97%
3-Fluoro-5-hydroxypyridine
Formula: C₅H₄FNO
Peso molecolare: 113,09 g/mol
Punto di fusione: 161…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095199
CAS Number: 209328-55-2