Stampa…
(3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)tetrahydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
PC8940-1G PC8940-500MG
APOSPC8940-1GEA 502 EUR
APOSPC8940-1G APOSPC8940-500MG
(3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)tetrahydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95+%
(3R,4R)-1-Benzyl-4-(trifluoromethyl)tetrahydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₄F₃NO₂
Peso molecolare: 273,26 g/mol
Punto di fusione: 92 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12974801
CAS Number: 184844-96-0