Stampa…
4-Bromo-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8938-1G PC8938-5G
APOSPC8938-1GEA 21.5 EUR
APOSPC8938-1G APOSPC8938-5G
4-Bromo-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
4-Bromo-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₇H₃BrF₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226284
CAS Number: 251115-21-6