Stampa…
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8933-100G PC8933-25G PC8933-5G
APOSPC8933-100GEA 127 EUR
APOSPC8933-100G APOSPC8933-25G APOSPC8933-5G
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Punto di fusione: 52…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368653
CAS Number: 114897-91-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III