Stampa…
5-Bromo-1,3-dichloro-2-fluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8928-100G PC8928-25G PC8928-5G
APOSPC8928-100GEA 63.8 EUR
APOSPC8928-100G APOSPC8928-25G APOSPC8928-5G
5-Bromo-1,3-dichloro-2-fluorobenzene
5-Bromo-1,3-dichloro-2-fluorobenzene
Formula: C₆H₂BrCl₂F
Punto di ebollizione: 227 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09996901
CAS Number: 17318-08-0
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III