Stampa…
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
PC8927-1G PC8927-5G
APOSPC8927-1GEA 280 EUR
APOSPC8927-1G APOSPC8927-5G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Formula: C₁₁H₈F₃N₃OS
Punto di fusione: 161…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01936330
CAS Number: 400083-64-9