Stampa…
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
PC8924-1G PC8924-5G
APOSPC8924-1GEA 506 EUR
APOSPC8924-1G APOSPC8924-5G
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carbohydrazide
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carbohydrazide
Formula: C₁₂H₁₀F₃N₃OS
Punto di fusione: 170…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00112085
CAS Number: 263387-25-3