Stampa…
Ethyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC8922-1G PC8922-250MG
APOSPC8922-1GEA 87 EUR
APOSPC8922-1G APOSPC8922-250MG
Ethyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₀F₃NO₂S
Punto di fusione: 93…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142038
CAS Number: 132089-39-5