Stampa…
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8920-10G PC8920-1G PC8920-5G
APOSPC8920-10GEA 93.1 EUR
APOSPC8920-10G APOSPC8920-1G APOSPC8920-5G
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₄ClF₃N₂
Punto di fusione: 110…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06496224
CAS Number: 178488-36-3