Stampa…
3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8915-10G PC8915-1G PC8915-5G
APOSPC8915-10GEA 267 EUR
APOSPC8915-10G APOSPC8915-1G APOSPC8915-5G
3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
3-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C5H3FO2S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03426911
CAS Number: 32431-84-8