Stampa…
Perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8914-5G PC8914-1G
APOSPC8914-5GEA 65.4 EUR
APOSPC8914-5G APOSPC8914-1G
Perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioic acid 98%
Perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioic acid
Formula: C₆H₂F₈O₆
Punto di ebollizione: 115 °C/0,8mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094537
CAS Number: 55621-21-1
UN: 3261
ADR: 8,III