1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-(trifluoromethanesulphonyl)guanidine, Goodman's Reagent, 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine, 1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine, 1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethanesulphonyl)guanidine
Formula:
C₁₂H₂₀F₃N₃O₆S Punto di fusione: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02683528 CAS Number: 207857-15-6 |