Stampa…
3,5-Difluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8911-100G PC8911-25G PC8911-5G
APOSPC8911-100GEA 98.6 EUR
APOSPC8911-100G APOSPC8911-25G APOSPC8911-5G
3,5-Difluorophenylboronic acid 98%
3,5-Difluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BF₂O₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318138
CAS Number: 156545-07-2