Stampa…
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8908-1G PC8908-10G PC8908-5G
APOSPC8908-1GEA 143 EUR
APOSPC8908-1G APOSPC8908-10G APOSPC8908-5G
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 98%
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide
Formula: C₁₅H₁₂FNO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03787932
CAS Number: 165806-95-1