Stampa…
3-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (3-(Difluoromethoxy)phenyl)methanamine
PC8902-1G PC8902-5G PC8902-10G
APOSPC8902-1GEA 37.7 EUR
APOSPC8902-1G APOSPC8902-5G APOSPC8902-10G
3-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
3-(Difluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₉F₂NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00236230
CAS Number: 244022-71-7
UN: 2735
ADR: 8,III