Stampa…
2,5-Dibromo-3,4,6-trifluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8860-1G PC8860-5G
APOSPC8860-1GEA 95.7 EUR
APOSPC8860-1G APOSPC8860-5G
2,5-Dibromo-3,4,6-trifluoroaniline
2,5-Dibromo-3,4,6-trifluoroaniline
Formula: C₆H₂Br₂F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862003
CAS Number: 232267-32-2