Stampa…
2-Fluoro-4-(phenylsulphonyl)phenylhydrazine
Fornitore: Apollo Scientific
PC8858-1G PC8858-5G
APOSPC8858-1GEA 166 EUR
APOSPC8858-1G APOSPC8858-5G
2-Fluoro-4-(phenylsulphonyl)phenylhydrazine
2-Fluoro-4-(phenylsulphonyl)phenylhydrazine
Formula: C₁₂H₁₁FN₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800751
CAS Number: 1000339-96-7