Stampa…
6-Fluoroveratraldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-fluorobenzaldehyde
PC8855-1G PC8855-5G
APOSPC8855-1GEA 42.3 EUR
APOSPC8855-1G APOSPC8855-5G
6-Fluoroveratraldehyde
6-Fluoroveratraldehyde
Formula: C₉H₉FO₃
Peso molecolare: 184,17 g/mol
Punto di fusione: 93…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061108
CAS Number: 71924-62-4