Stampa…
2-Fluoro-m-toluidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-3-methylaniline, 3-Amino-2-fluorotoluene
PC8849-5G PC8849-25G PC8849-100G
APOSPC8849-5GEA 14.7 EUR
APOSPC8849-5G APOSPC8849-25G APOSPC8849-100G
2-Fluoro-m-toluidine
2-Fluoro-m-toluidine
Formula: C₇H₈FN
Peso molecolare: 125,14 g/mol
Densità: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06410915
CAS Number: 1978-33-2