Stampa…
Pentafluorophenyl trifluoroacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Trifluoroacetic Acid Pentafluorophenyl Ester, Pentafluorphenyl trifluoracetate
PC8848-25G PC8848-5G PC8848-100G
APOSPC8848-25GEA 263 EUR
APOSPC8848-25G APOSPC8848-5G APOSPC8848-100G
Pentafluorophenyl trifluoroacetate 98%
Pentafluorophenyl trifluoroacetate
Formula: C₈F₈O₂
Peso molecolare: 280,07 g/mol
Punto di ebollizione: 122…123 °C
Punto di fusione: 3 °C
Densità: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134438
CAS Number: 14533-84-7
UN: 3272
ADR: 3,III