Stampa…
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
PC8847-5G PC8847-100G PC8847-25G
APOSPC8847-5GEA 17.6 EUR
APOSPC8847-5G APOSPC8847-100G APOSPC8847-25G
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 97%
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₄FNO
Peso molecolare: 149,1219 g/mol
Punto di fusione: 80…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863558
CAS Number: 218301-22-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III