Stampa…
2-Bromo-3-fluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8846-5G PC8846-100G PC8846-25G
APOSPC8846-5GEA 21.9 EUR
APOSPC8846-5G APOSPC8846-100G APOSPC8846-25G
2-Bromo-3-fluoropyridine 98%
2-Bromo-3-fluoropyridine
Formula: C₅H₃BrFN
Densità: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114128
CAS Number: 40273-45-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III