Stampa…
4'-Bromo-3',5'-difluoroacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-(4-Bromo-3,5-difluorophenyl)acetamide
PC8844-100G PC8844-25G PC8844-5G
APOSPC8844-100GEA 684 EUR
APOSPC8844-100G APOSPC8844-25G APOSPC8844-5G
4'-Bromo-3',5'-difluoroacetanilide
4'-Bromo-3',5'-difluoroacetanilide
Formula: C₈H₆BrF₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038226
CAS Number: 541539-64-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II