4-Bromo-3,5-difluorophenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₃BrF₂O Punto di fusione: 73…77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08062385 CAS Number: 130191-91-2 |