3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅BClF₃O₂ Punto di fusione: 210…212 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD07778020 CAS Number: 1160561-31-8 |