4-Bromo-2-fluoro-5-iodotoluene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Bromo-2-fluoro-5-iodo-4-methylbenzene, 1-Bromo-3-fluoro-6-iodo-4-methylbenzene
PC8831-5G
PC8831-1G
PC8831-25G
APOSPC8831-5GEA
65.5
EUR
APOSPC8831-5G
APOSPC8831-1G
APOSPC8831-25G
4-Bromo-2-fluoro-5-iodotoluene 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-iodotoluene
Formula:
C₇H₅BrFI Peso molecolare: 314,92 g/mol Punto di ebollizione: 249…250 °C Densità: 2,145 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06200719 CAS Number: 870704-15-7 |