Stampa…
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-ol
PC8830-1G PC8830-5G
APOSPC8830-1GEA 87.3 EUR
APOSPC8830-1G APOSPC8830-5G
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride 97%
4-(1-Hydroxypropyl)benzotrifluoride
Formula: C₁₀H₁₁F₃O
Peso molecolare: 204,19 g/mol
Densità: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07773046
CAS Number: 67081-98-5