Stampa…
4-(Chlorodifluoromethyl)benzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8829-1G PC8829-5G
APOSPC8829-1GEA 219 EUR
APOSPC8829-1G APOSPC8829-5G
4-(Chlorodifluoromethyl)benzotrifluoride
4-(Chlorodifluoromethyl)benzotrifluoride
Formula: C₈H₄ClF₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 13947-94-9