Stampa…
2-Fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluoro-3-iodo-5-picoline
PC8827-1G PC8827-250MG
APOSPC8827-1GEA 109 EUR
APOSPC8827-1G APOSPC8827-250MG
2-Fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
2-Fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
Formula: C₆H₅FIN
Peso molecolare: 237,02 g/mol
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095303
CAS Number: 153034-78-7