Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
PC8824-1G PC8824-5G PC8824-10G
APOSPC8824-1GEA 14.7 EUR
APOSPC8824-1G APOSPC8824-5G APOSPC8824-10G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Formula: C₇H₂ClF₃N₂
Peso molecolare: 206,5524 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C/11mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00664066
CAS Number: 80194-70-3