Stampa…
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidine hydrochloride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)nicotinimidamide hydrochloride, 6-(Trifluoromethyl)nicotinamidine hydrochloride
PC8819-1G PC8819-5G
APOSPC8819-1GEA 61.1 EUR
APOSPC8819-1G APOSPC8819-5G
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidine hydrochloride 99%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidine hydrochloride
Formula: C₇H₇ClF₃N₃
Peso molecolare: 225,6 g/mol
Punto di fusione: 191…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862652
CAS Number: 221313-11-7