Stampa…
2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8814-1G PC8814-250MG
APOSPC8814-1GEA 50.9 EUR
APOSPC8814-1G APOSPC8814-250MG
2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 97%
2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₂FN
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02663411
CAS Number: 72216-06-9